Thermo Scientific Logo
Incubateurs à CO2 Thermo Scientific
Faites des cultures en toute confiance
Les incubateurs CO2 Thermo Scientific vous permettent de cultiver avec confiance — jour après jour et année après année. Ils offrent des caractéristiques innovatrices comme les solutions qui soutiennent vos besoins en matière de BPF et de salle blanche, la filtration HEPA pour de l’air qui entoure les cellules de qualité salle blanche, et un choix de surfaces intérieures en cuivre pur à 100 % ou en acier inoxydable poli. De plus, les unités à chauffage direct mettent en vedette une fonction de décontamination à haute température afin d’éliminer la nécessité de manipuler ou d’autoclaver les composantes.
    Explorez les incubateurs à CO2 Thermo Scientific
    Incubateurs à CO2 pour salles blanches et spécialisés
    Conçus pour la compatibilité et le contrôle
    Choisissez parmi les incubateurs à CO2 conçus pour répondre à vos besoins en matière de salle blanche et autres besoins spécialisés, notamment la compatibilité avec les BPF, la culture en grand volume et le contrôle de la contamination élevée.
    Heracell VIOS 160i/250i CR CO2 Incubators
    Incubateurs à CO2 tri-Gaz
    Contrôle variable de l’oxygène
    De nombreuses cultures cellulaires se développent mieux dans des incubateurs à CO2 avec des niveaux d’oxygène contrôlés. Sélectionnez une option O2 pour simuler des environnements hypoxiques physiologiques (pour les applications de cellules souches et de FIV) ou choisissez d’augmenter la concentration d’oxygène pour pouvoir fonctionner à des niveaux hyperoxiques.
    Incubateurs à CO2 à chaleur directe
    Températures uniformes
    Les incubateurs à CO2 à chaleur directe sont dotés d’éléments chauffants efficaces et performants situés sur chaque surface de la chambre, ce qui permet une distribution uniforme de la température dans toute la chambre.
    Forma Steri-Cult CO2 Incubators
    Incubateurs à CO2 à jaquette d’eau
    Double isolation
    Les incubateurs à CO2 à jaquette d’eau offrent une construction unique à triple paroi, assurant la stabilité de la température grâce à une double couche d’eau et d’isolation.
    Ressources
    Filename
    heracell-vios-cr-co2-incubator-design-smart-note.pdf
    Size
    759 KB
    Format
    application/pdf
    Filename
    cts-series-co2-incubators-cleaning-disinfection-application-note.pdf
    Size
    517 KB
    Format
    application/pdf
    Filename
    thermo-scientific-co2-incubators-humidity-water-smart-note.pdf
    Size
    649 KB
    Format
    application/pdf
    Filename
    thermo-scientific-copper-incubators-brochure.pdf
    Size
    711 KB
    Format
    application/pdf
    Filename
    thermo-scientific-steri-run-sterilization-application-notes.pdf
    Size
    2 MB
    Format
    application/pdf
    Filename
    thermo-scientific-incubator-care-instruction.pdf
    Size
    1 MB
    Format
    application/pdf
    Filename
    thermo-co2-incubator-circulating-fan-flyer.pdf
    Size
    204 KB
    Format
    application/pdf
    Filename
    thermo-co2-incubator-variable-o2-brochure.pdf
    Size
    1012 KB
    Format
    application/pdf
    Filename
    thermo-scientific-co2-incubators-decontamination-smart-note.pdf
    Size
    317 KB
    Format
    application/pdf
    Videos
    Incubateurs à CO2 Thermo Scientific | Fisher Scientific
    Incubateurs à CO2 Thermo Scientific | Fisher Scientific
    Incubateurs à CO2 Thermo Scientific | Fisher Scientific
    Incubateurs à CO2 Thermo Scientific | Fisher Scientific