accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 58584-86-4

H3COONClCl

CAS RN 58584-86-4

IUPAC Nor: ethyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Synonymes: ethyl 2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 220.05
Formule moléculaire: C8H7Cl2NO2
InChi Key: KKYBVLDQTWQETN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(Cl)N=C(Cl)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats