accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH2NO

CAS RN 23475-00-5

IUPAC Nor: 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)methanamine
Synonymes: 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)methanamine
Poids moléculaire (g/mol): 179.22
Formule moléculaire: C10H13NO2
InChi Key: MCHQABHXBPYZCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC2=C(OCCCO2)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats