accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13859-51-3

NH3NH3NH3NH3NH3ClClClCo

CAS RN 13859-51-3

IUPAC Nor: cobalt(3+) pentaamine trichloride
Synonymes: chloropentamminecobalt chloride
Poids moléculaire (g/mol): 250.44
Formule moléculaire: Cl3CoH15N5
InChi Key: NSYALVBBDKTCLE-UHFFFAOYSA-K
SMILES: N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)