L’ergonomie favorise le nettoyage efficace
Bien que la dimension des environnements contrôlés évolue sans cesse, certains d’entre eux peuvent être plus petits ou plus modulaires. Maintenir les espaces propres de manière sécurisée et ergonomique, et effectuer un nettoyage et une désinfection efficaces, est essentiel.
Lorsque vous effectuez des changements, pensez aux systèmes intégrés qui traitent les besoins du technicien, la sécurité, la qualité et d’autres facteurs. Identifiez les problèmes ergonomiques, comme le poids de la tête de la vadrouille au bout d’un long bras, le rayon d’action exigé, la capacité à tenir le matériel dans des positions ergonomiques adéquates, et le contrôle de l’excès de liquide pour éviter les glissements potentiels et les risques de chute.
Une analyse en collaboration avec les techniciens et les membres de l’équipe qualité peut vous aider à identifier le meilleur système. Certains problèmes peuvent être traités avec une formation, tandis que d’autres peuvent nécessiter du nouveau matériel ou des améliorations pour respecter les procédures d’exploitation normalisées. Dans certaines situations, vous pouvez avoir besoin d’un ensemble des trois approches.
Formation
Une formation normalisée, avec des choses à faire et à ne pas faire quant à l’utilisation du matériel et le processus de nettoyage, rend l’improvisation du personnel ou l’adaptation au matériel moins probables. Des démonstrations d’équilibre corporel et de positions de nettoyage qui réduisent les postures gênantes répétitives, le fait de s’étirer, de se pencher ou les mouvements de torsion pour atteindre les hauts plafonds ou l’arrière du matériel, sont aussi importantes que les habitudes spécifiques de nettoyage. La formation fera également augmenter la confiance que le personnel accordera aux pratiques exemplaires et favorisera la cohérence dans le nettoyage et la désinfection.
editorial-micronova-d-21-483-0359
Figure 1 – Système multi-seaux Micronova BucketBinder avec tordeuse MegaWringer pour vadrouilles à tête plate.
Fig3-Ingenio® Electroporation System Balances Efficiency and Viability
Figure 2 – Vadrouille Micronova NovaSnap sur adaptateur à vadrouille SlimLine en plastique avec pivot 360 degrés et poignée en plastique.
Outils et matériel
Lorsque l’évaluation du procédé de nettoyage révèle des limitations du matériel qui ne peuvent pas être surmontées avec la formation, analysez les outils de nettoyage. Il est possible de se concentrer sur les têtes de vadrouilles et les manches.
  • Conservez plusieurs manches pour qu’ils puissent s’adapter à tout le monde peu importe la taille
  • Choisissez des manches extensibles légers et solides qui supportent bien les têtes de vadrouille mouillées
  • Évitez d’avoir recours aux marchepieds pour permettre le meilleur accès
Les experts en ergonomie recommandent d’ajuster la longueur du manche de la vadrouille au même niveau que le front, pour éviter de se pencher inutilement en nettoyant le plancher. Au contraire, le personnel portant des petites hottes, des isolateurs ou des RABS peut avoir besoin de manches plus petits ou modulaires qui leur permettent tout de même de disposer d’un champ d’action optimal.
La forme, la taille et le poids de la tête de la vadrouille peuvent également influencer l’efficacité et la facilité du nettoyage, et le matériau ou le tissu de la vadrouille est un autre facteur qui n’est habituellement pas pris en compte. Le tissu doit-il se déplacer de manière fluide sur des sols antidérapants texturés ou minimiser l’adhérence sur un haut plafond? Y a-t-il besoin d’une capacité d’absorption supplémentaire pour empêcher les glissements ou l’accumulation de désinfectant dans des zones humides? La compatibilité avec les désinfectants est toute aussi importante, tout comme la capacité à disperser l’agent uniformément.
Accessoires
En plus du matériel de nettoyage classique comme les vadrouilles, les chiffons, les manches et les outils spécialisés, les chariots adaptés, les essoreuses et autres accessoires peuvent également être essentiels Une meilleure essoreuse réduirait-elle les égouttures et les glissements potentiels? Disposez-vous d’outils qui offrent un essorage suffisamment simple tout en permettant un temps de contact approprié avec le désinfectant? L’essoreuse actuelle est-elle située à une hauteur confortable pour l’essorage? Le personnel devrait pouvoir effectuer un essorage vers le bas sans avoir à se pencher au niveau de la taille.
L’essoreuse pour tête de vadrouille plate Micronova MegaWringer et le kit à plusieurs seaux BucketBinder avec les vadrouilles NovaSnap forment un système complet qui répond à vos demandes et offre un processus de désinfection plus simple, plus ergonomique et plus économique. Son système de blocs unique inclut un marchepied, un assemblage de vadrouille instantanée et des seaux sans chariot ou structures encombrants. L’essoreuse réduit systématiquement le liquide résiduel tout en limitant les défis ergonomiques des mouvements de courbure ou de torsion.
editorial-micronova-d-21-483-0359
Contenu fourni par :
micronova-promo-logo
Produits reliés