accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 998-07-2

H3COOOPOHOOH2NOOCH3

CAS RN 998-07-2

IUPAC Nor: (2-aminoethoxy)[2,3-bis(tetradecanoyloxy)propoxy]phosphinic acid
Synonymes: DMPE dimyristoylcephaline 1,2-dimyristoyl-3-cephalin cephalin, 1,2-dimyristoyl- dimyristoylcephalin dimyristoylphosphatidylethanolamine 1,2-dimyristoyl-cephalin
Poids moléculaire (g/mol): 635.86
Formule moléculaire: C33H66NO8P
InChi Key: NEZDNQCXEZDCBI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats