CAS RN 99747-74-7
CAS RN 99747-74-7
IUPAC Nor:
naphthalen-1-yl trifluoromethanesulfonate
Synonymes:
naphthalen-1-yl trifluoromethanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol):
276.23
Formule moléculaire:
C11H7F3O3S
InChi Key:
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate, 97%
CAS: 99747-74-7 Formule moléculaire: C11H7F3O3S Poids moléculaire (g/mol): 276.229 Numéro MDL: MFCD00192340 Clé InChI: WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate,1-naphthyl triflate,1-naphthyl-triflate,1-naphthalenyl triflate,acmc-20aot0,1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene CID PubChem: 378884 Nom IUPAC: naphthalen-1-yl trifluoromethanesulfonate SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F