CAS RN 98556-31-1
IUPAC Nor:
4-chloro-6-iodoquinazoline
Synonymes:
4-chloro-6-iodoquinazoline
Poids moléculaire (g/mol):
290.49
Formule moléculaire:
C8H4ClIN2
InChi Key:
BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Chloro-6-iodoquinazoline 98,0+%, TCI America™
CAS: 98556-31-1 Formule moléculaire: C8H4ClIN2 Poids moléculaire (g/mol): 290.49 Numéro MDL: MFCD01862193 Clé InChI: BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-chloro-6-iodo-quinazoline,quinazoline, 4-chloro-6-iodo,6-iodo-4-chloroquinazoline,pubchem23075,4chloro-6-iodoquinazoline,6-iodo4-chloroquinazoline,4-chloro-6-iodo quinazoline,4-chloro-6-iodo-qulinazoline,6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety PubChem CID: 11173809 Nom de l’IUPAC: 4-chloro-6-iodoquinazoline SOURIRES: ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12