accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OFFFClO

CAS RN 98187-18-9

IUPAC Nor: 4-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Synonymes: 4-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Poids moléculaire (g/mol): 238.59
Formule moléculaire: C9H6ClF3O2
InChi Key: PBKYPTQBAQQVPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(Cl)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats