accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 97023-48-8

IUPAC Nor: 2-cyclohexylbenzoic acid
Synonymes: 2-cyclohexylbenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 204.27
Formule moléculaire: C13H16O2
InChi Key: ZKTFZNPTAJIXMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=CC=C1C1CCCCC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats