accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH2OOOOCH3CH2

CAS RN 97-90-5

IUPAC Nor: 2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
Synonymes: glycol dimethacrylate ethylene dimethacrylate ethanediol dimethacrylate glycol hema-methacrylate ethylene glycol dimethacrylate 1,2-ethanediol dimethacrylate diglycol dimethacrylate ethyldiol metacrylate ethyldiol methacrylate ethylenedimethyacrylate
Poids moléculaire (g/mol): 198.22
Formule moléculaire: C10H14O4
InChi Key: STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (8)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (9)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (9)