accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClS

CAS RN 96-43-5

IUPAC Nor: 2-chlorothiophene
Synonymes: 2-chlorothiophene
Poids moléculaire (g/mol): 118.58
Formule moléculaire: C4H3ClS
InChi Key: GSFNQBFZFXUTBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CS1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats