accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 947191-69-7

BOOCH3CH3H3CCH3NO

CAS RN 947191-69-7

IUPAC Nor: 2-(cyclopropylmethoxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonymes: 2-(cyclopropylmethoxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol): 275.16
Formule moléculaire: C15H22BNO3
InChi Key: QEQNYJUPYICBCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(OCC2CC2)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats