accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 934570-54-4

IUPAC Nor: 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Synonymes: 4-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 200.24
Formule moléculaire: C12H12N2O
InChi Key: XSNMWJQOHKWNKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)