accessibility menu, dialog, popup

UserName

FHOFO

CAS RN 918523-99-6

IUPAC Nor: 2,5-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Synonymes: 2,5-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 158.1
Formule moléculaire: C7H4F2O2
InChi Key: FFPHRYLGIPAZBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats