accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOOCH3OOCH3OOCH3(E/Z)(E/Z)

CAS RN 917813-62-8

IUPAC Nor: 1,5-bis[3,5-bis(methoxymethoxy)phenyl]penta-1,4-dien-3-one
Synonymes: 1,5-bis[3,5-bis(methoxymethoxy)phenyl]penta-1,4-dien-3-one
Poids moléculaire (g/mol): 474.51
Formule moléculaire: C25H30O9
InChi Key: WZNSZBNRYKYIQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCOC1=CC(C=CC(=O)C=CC2=CC(OCOC)=CC(OCOC)=C2)=CC(OCOC)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats