CAS RN 916766-83-1
IUPAC Nor:
3-[4-(chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
Synonymes:
3-[4-(chloromethyl)phenyl]-1-methylpyrazole
Poids moléculaire (g/mol):
206.67
Formule moléculaire:
C11H11ClN2
InChi Key:
YLJMPTWMRVXTQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(CCl)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 916766-83-1 Formule moléculaire: C11H11ClN2 Poids moléculaire (g/mol): 206.673 Numéro MDL: MFCD09702351 Clé InChI: YLJMPTWMRVXTQQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-4-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole,3-4-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole PubChem CID: 24229472 Nom de l’IUPAC: 3-[4-(chloromethyl)phenyl]-1-methylpyrazole SOURIRES: CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CCl