accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 915707-62-9

IUPAC Nor: 2-(4-bromophenoxy)-6-methylpyrazine
Synonymes: 2-(4-bromophenoxy)-6-methylpyrazine
Poids moléculaire (g/mol): 265.11
Formule moléculaire: C11H9BrN2O
InChi Key: VJZHVPRWFQZLGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=CC(OC2=CC=C(Br)C=C2)=N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)