accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHNNH3C

CAS RN 915707-57-2

IUPAC Nor: methyl({[2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methyl})amine
Synonymes: methyl({[2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methyl})amine
Poids moléculaire (g/mol): 233.36
Formule moléculaire: C14H23N3
InChi Key: OEVIJYRNRIFBSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=CC=CC=C1N1CCCN(C)CC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)