CAS RN 915707-41-4
IUPAC Nor:
4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
Synonymes:
4-(1-methylpyrazol-3-yl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
183.21
Formule moléculaire:
C11H9N3
InChi Key:
OGJIPYGVYSEOQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C=CC(=N1)C1=CC=C(C=C1)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 915707-41-4 Formule moléculaire: C11H9N3 Poids moléculaire (g/mol): 183.214 Numéro MDL: MFCD09702350 Clé InChI: OGJIPYGVYSEOQL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile,4-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile,4-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile,benzonitrile,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl PubChem CID: 24229471 Nom de l’IUPAC: 4-(1-methylpyrazol-3-yl)benzonitrile SOURIRES: CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N