accessibility menu, dialog, popup

UserName

(S)(R)(S)O(R)(R)OO(S)(R)(R)O(R)(R)∗∗O∗ORORORORORmn

CAS RN 9011-18-1

IUPAC Nor: Dextran sulfate sodium salt
Synonymes: —
Poids moléculaire (g/mol): —
Formule moléculaire: —
InChi Key: —
SMILES: —
Quantité 
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (36)
  • (3)
  • (3)
Niveau 
  • (3)
  • (6)
  • (11)
  • (6)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (16)
  • (7)
  • (2)
  • (18)
  • (7)
  • (3)
  • (16)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (14)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (36)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (11)
  • (6)
  • (6)