CAS RN 89719-92-6
IUPAC Nor:
2,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Synonymes:
2,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol):
215.98
Formule moléculaire:
C6H2Cl2F3N
InChi Key:
GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2,5-Dichloro-4-(trifluorométhyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
2,5-Dichloro-4-(trifluorométhyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 89719-92-6 Formule moléculaire: C6H2Cl2F3N Poids moléculaire (g/mol): 215.98 Numéro MDL: MFCD09749663 Clé InChI: GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine,pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl,acmc-20dwro PubChem CID: 26986016 Nom de l’IUPAC: 2,5-dichloro-4-(trifluorométhyl)pyridine SOURIRES: FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl