CAS RN 886851-45-2
IUPAC Nor:
5-(furan-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
Synonymes:
5-(furan-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
173.17
Formule moléculaire:
C10H7NO2
InChi Key:
GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=NC=C(C=C1)C1=CC=CO1
1
–
1
de
1
résultats
1
5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
CAS: 886851-45-2 Formule moléculaire: C10H7NO2 Poids moléculaire (g/mol): 173.171 Numéro MDL: MFCD10700053 Clé InChI: GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-2-furyl pyridine-2-carbaldehyde,5-furan-2-yl pyridine-2-carbaldehyde,2-pyridinecarboxaldehyde,5-2-furanyl PubChem CID: 42555941 Nom de l’IUPAC: 5-(furan-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde SOURIRES: C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O