CAS RN 88462-65-1
IUPAC Nor:
1-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]but-3-yn-2-ol
Synonymes:
1-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]but-3-yn-2-ol
Poids moléculaire (g/mol):
230.19
Formule moléculaire:
C11H9F3O2
InChi Key:
OPWHACCQYXGLRX-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C#C
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
1-(3-Trifluorométhylphénoxy)-3-butyn-2-ol, 98%
1-(3-Trifluorométhylphénoxy)-3-butyn-2-ol, 98%
CAS: 88462-65-1 Formule moléculaire: C11H9F3O2 Poids moléculaire (g/mol): 230.19 Numéro MDL: MFCD02683085 Clé InChI: OPWHACCQYXGLRX-UHFFFAOYNA-N Synonyme: 1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-ol,1-3-trifluoromethyl phenoxy but-3-yn-2-ol,3-butyn-2-ol,1-3-trifluoromethyl phenoxy,acmc-20drht,1-3-trifluoromethylphenoxy-3-butyn-2-o PubChem CID: 11172256 Nom de l’IUPAC: 1-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]but-3-yn-2-ol SOURIRES: OC(COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C#C