accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOH

CAS RN 884507-36-2

IUPAC Nor: 6-(furan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Synonymes: 6-(furan-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 189.17
Formule moléculaire: C10H7NO3
InChi Key: ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)