accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 88416-50-6

IUPAC Nor: disodium tetrahydrate dihydrogen [dichloro(hydrogen phosphonato)methyl]phosphonate
Synonymes: disodium tetrahydrate bis(clondronate(2-))
Poids moléculaire (g/mol): 603.78
Formule moléculaire: C2H12Cl4Na2O16P4
InChi Key: MSZARZDVBJBTIF-UHFFFAOYSA-J
SMILES: O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O.OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats