accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3O

CAS RN 881-68-5

IUPAC Nor: 4-formyl-2-methoxyphenyl acetate
Synonymes: 4-formyl-2-methoxyphenyl acetate
Poids moléculaire (g/mol): 194.19
Formule moléculaire: C10H10O4
InChi Key: PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(C=O)=CC=C1OC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)