CAS RN 879896-63-6
IUPAC Nor:
7-bromo-2H,3H-thieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Synonymes:
7-bromo-2H,3H-thieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
265.08
Formule moléculaire:
C7H5BrO4S
InChi Key:
KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=C2OCCOC2=C(Br)S1
1
–
1
de
1
résultats
1
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 879896-63-6 Formule moléculaire: C7H5BrO4S Poids moléculaire (g/mol): 265.077 Numéro MDL: MFCD08690304 Clé InChI: KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid,7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid,7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid,thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 7-bromo-2,3-dihydro PubChem CID: 18525889 Nom de l’IUPAC: 5-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-7-carboxylic acid SOURIRES: C1COC2=C(SC(=C2O1)C(=O)O)Br