CAS RN 879896-54-5
IUPAC Nor:
2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Synonymes:
2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
188.19
Formule moléculaire:
C10H8N2O2
InChi Key:
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NOC(=N1)C1=CC=CC=C1C=O
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 879896-54-5 Formule moléculaire: C10H8N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 188.186 Numéro MDL: MFCD09702359 Clé InChI: FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde,benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl,5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole PubChem CID: 24229502 Nom de l’IUPAC: 2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde SOURIRES: CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O