accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 878572-17-9

IUPAC Nor: 4-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonymes: 4-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 253.11
Formule moléculaire: C8H3F4NO4
InChi Key: XCZRYPKVIJEHSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats