accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClFClONNNNHNH2

CAS RN 877399-52-5

IUPAC Nor: 3-[1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl]pyridin-2-amine
Synonymes: crizotinib
Poids moléculaire (g/mol): 450.34
Formule moléculaire: C21H22Cl2FN5O
InChi Key: KTEIFNKAUNYNJU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(OC1=C(N)N=CC(=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1)C1=C(Cl)C=CC(F)=C1Cl
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats