accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 876316-27-7

IUPAC Nor: 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Synonymes: 4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 188.19
Formule moléculaire: C10H8N2O2
InChi Key: AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NOC(=N1)C1=CC=C(C=O)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)