accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClN

CAS RN 874-86-2

IUPAC Nor: 4-(chloromethyl)benzonitrile
Synonymes: 4-(chloromethyl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 151.59
Formule moléculaire: C8H6ClN
InChi Key: LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC1=CC=C(C=C1)C#N
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats