accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 87327-65-9

H3CFFOH

CAS RN 87327-65-9

IUPAC Nor: 1-(2,6-difluorophenyl)ethan-1-ol
Synonymes: 1-(2,6-difluorophenyl)ethanol
Poids moléculaire (g/mol): 158.15
Formule moléculaire: C8H8F2O
InChi Key: SIYWDKQSSDBLOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C1=C(F)C=CC=C1F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats