accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 871231-41-3

BFFFFFK

CAS RN 871231-41-3

IUPAC Nor: potassium (2,4-difluorophenyl)trifluoroboranuide
Synonymes: potassium (2,4-difluorophenyl)trifluoroboranuide
Poids moléculaire (g/mol): 219.99
Formule moléculaire: C6H3BF5K
InChi Key: HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].FC1=CC(F)=C(C=C1)[B-](F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats