accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 87-86-5

OHClClClClCl

CAS RN 87-86-5

IUPAC Nor: pentachlorophenol
Synonymes: permite chlon caswell no. 641 permatox DP-2 chem-tol pol nu santophen forpen-50 wood preservative durotox sinituho
Poids moléculaire (g/mol): 266.32
Formule moléculaire: C6HCl5O
InChi Key: IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats