accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 868755-64-0

IUPAC Nor: 5-(furan-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Synonymes: 5-(furan-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 178.21
Formule moléculaire: C9H6O2S
InChi Key: IXUVFAGSDDBEKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=CO1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)