CAS RN 86847-78-1
IUPAC Nor:
2,2-dimethyl-N-(5-methylpyridin-2-yl)propanamide
Synonymes:
2,2-dimethyl-N-(5-methylpyridin-2-yl)propanamide
Poids moléculaire (g/mol):
192.26
Formule moléculaire:
C11H16N2O
InChi Key:
XUCQZJBNEVIURX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CN=C(NC(=O)C(C)(C)C)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5-Méthyl-2-(2,2,2-triméthylacétatido)pyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
5-Méthyl-2-(2,2,2-triméthylacétatido)pyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 86847-78-1 Formule moléculaire: C11H16N2O Poids moléculaire (g/mol): 192.262 Numéro MDL: MFCD03374646 Clé InChI: XUCQZJBNEVIURX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n-5-methylpyridin-2-yl pivalamide,2,2-dimethyl-n-5-methylpyridin-2-yl propanamide,2,2-dimethyl-n-5-methyl-pyridin-2-yl-propionamide,6-pivaloylamino 3-picoline,n-5-methyl-2-pyridinyl pivalamide,2,2-dimethyl-n-5-methyl-2-pyridinyl propanamide,propanamide, 2,2-dimethyl-n-5-methyl-2-pyridinyl PubChem CID: 4182924 Nom de l’IUPAC: 2,2-diméthyl-N-(5-méthylpyridine-2-yl)propanamide SOURIRES: CC1=CN=C(C=C1)NC(=O)C(C)(C)C