CAS RN 868-59-7
IUPAC Nor:
hydrogen ethyl (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate chloride
Synonymes:
ethyl cysteinate hcl
Poids moléculaire (g/mol):
185.67
Formule moléculaire:
C5H12ClNO2S
InChi Key:
JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CS
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
L-cystéine hydrochlorhydrate d’ester éthylique, 98+%
L-cystéine hydrochlorhydrate d’ester éthylique, 98+%
CAS: 868-59-7 Formule moléculaire: C5H12ClNO2S Poids moléculaire (g/mol): 185.666 Numéro MDL: MFCD00012631 Clé InChI: JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N Synonyme: l-cysteine ethyl ester hydrochloride,h-cys-oet.hcl,r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride,l-cystein ethyl ester hydrochloride,ethyl l-cysteinate hydrochloride,cysteine ethyl ester hydrochloride,l-cysteine ethyl ester hcl,unii-am467tb2i1,ethyl cysteinate hydrochloride,cysteine, ethyl ester, hydrochloride PubChem CID: 2723617 Nom de l’IUPAC: éthyle (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate; Chlorhydrate SOURIRES: CCOC(=O)C(CS)N.Cl