CAS RN 85-60-9
IUPAC Nor:
2-tert-butyl-4-[1-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)butyl]-5-methylphenol
Synonymes:
santowhite powder
Poids moléculaire (g/mol):
382.59
Formule moléculaire:
C26H38O2
InChi Key:
PFANXOISJYKQRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCC(C1=CC(=C(O)C=C1C)C(C)(C)C)C1=CC(=C(O)C=C1C)C(C)(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol) 97,0+%, TCI America™
CAS: 85-60-9 Formule moléculaire: C26H38O2 Poids moléculaire (g/mol): 382.59 Numéro MDL: MFCD00026289 Clé InChI: PFANXOISJYKQRP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: santowhite,santowhite powder,sumilit bbm,sumilizer bbm,anullex pba 15,4,4'-butylidenebis 6-tert-butyl-m-cresol,yoshinox bb,sumilizer bbm-s,swp antioxidant,noclizer ns 30 PubChem CID: 6815 Nom de l’IUPAC: 2-tert-butyl-4-[1-(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-méthylphényl)butyl]-5-méthylphénol SOURIRES: CCCC(C1=CC(=C(O)C=C1C)C(C)(C)C)C1=CC(=C(O)C=C1C)C(C)(C)C