CAS RN 85-56-3
IUPAC Nor:
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
Synonymes:
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
260.67
Formule moléculaire:
C14H9ClO3
InChi Key:
YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4'-Chlorobenzophenone-2-carboxylic Acid 98.0+%, TCI America™
CAS: 85-56-3 Formule moléculaire: C14H9ClO3 Poids moléculaire (g/mol): 260.673 Numéro MDL: MFCD00002474 Clé InChI: YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-4-chlorobenzoyl benzoic acid,benzoic acid, 2-4-chlorobenzoyl,o-p-chlorobenzoyl benzoic acid,2-p-chlorobenzoyl benzoic acid,o-4-chlorobenzoyl benzoic acid,2-4'-chlorobenzoyl benzoic acid,unii-3u7w4yoy3r,3u7w4yoy3r,chembl81936,2-4-chloro-benzoyl-benzoic acid CID PubChem: 66564 Nom IUPAC: 2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O