CAS RN 84315-25-3
IUPAC Nor:
5,7-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonymes:
5,7-difluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Poids moléculaire (g/mol):
168.14
Formule moléculaire:
C9H6F2O
InChi Key:
XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC(F)=C2C(=O)CCC2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5,7-Difluoro-1-indanone, 97%
5,7-Difluoro-1-indanone, 97%
CAS: 84315-25-3 Formule moléculaire: C9H6F2O Poids moléculaire (g/mol): 168.14 Numéro MDL: MFCD09908161 Clé InChI: XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5,7-difluoro-1-indanone,5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one,1h-inden-1-one, 5,7-difluoro-2,3-dihydro,5,7-difluoroindan-1-one,1h-inden-1-one,5,7-difluoro-2,3-dihydro,acmc-20a83k,5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-indene-1-one PubChem CID: 11789595 Nom de l’IUPAC: 5,7-difluoro-2,3-dihydroinden-1-one SOURIRES: FC1=CC(F)=C2C(=O)CCC2=C1