accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNCl

CAS RN 82771-60-6

IUPAC Nor: 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Synonymes: 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Poids moléculaire (g/mol): 167.64
Formule moléculaire: C9H10ClN
InChi Key: BLRKQLICTKRDDZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC2=C(CCNC2)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats