accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOO

CAS RN 826-62-0

IUPAC Nor: 4-oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene-3,5-dione
Synonymes: carbic anhydride
Poids moléculaire (g/mol): 164.16
Formule moléculaire: C9H8O3
InChi Key: KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats