accessibility menu, dialog, popup

UserName

OPOOO

CAS RN 81012-89-7

IUPAC Nor: naphthalen-1-yl phosphate
Synonymes: naphthalen-1-yl phosphate
Poids moléculaire (g/mol): 222.14
Formule moléculaire: C10H7O4P
InChi Key: YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats