CAS RN 79784-36-4
IUPAC Nor:
2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
Synonymes:
2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
170.12
Formule moléculaire:
C8H4F2O2
InChi Key:
AZBQYELTMQNVST-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC(F)=C(C=C1)C(=O)C=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2,4-Difluorophénylglyoxal hydrate, 95%, poids sec sur base