accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 79645-27-5

H2NOONH2H2NOOOHOHH2NHOOHNH2OHOHSOHOO

CAS RN 79645-27-5

IUPAC Nor: 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid
Synonymes: sulfuric acid; tobramycin
Poids moléculaire (g/mol): 565.59
Formule moléculaire: C18H39N5O13S
InChi Key: ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Type 
  • (3)
  • (2)
Couleur 
  • (3)
Qualité 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)