accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3(R)(R)OH(R)HO(S)HO

CAS RN 79200-57-0

IUPAC Nor: (1R,2S,3R,4R)-2,3-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-aminium
Synonymes: (1R,2S,3R,4R)-2,3-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-aminium
Poids moléculaire (g/mol): 148.18
Formule moléculaire: C6H14NO3
InChi Key: FHNKBDPGQXLKRW-KAZBKCHUSA-O
SMILES: [NH3+][C@@H]1C[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)