accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7790-60-5

KKOWOOO

CAS RN 7790-60-5

IUPAC Nor: dipotassium dioxotungstenbis(olate)
Synonymes: dipotassium tungstate
Poids moléculaire (g/mol): 326.03
Formule moléculaire: K2O4W
InChi Key: AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats