accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONNNH2OH3CNNOOOCH3SOHOO

CAS RN 77883-43-3

IUPAC Nor: 2-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine; methanesulfonic acid
Synonymes: doxazosin; methanesulfonic acid
Poids moléculaire (g/mol): 547.58
Formule moléculaire: C24H29N5O8S
InChi Key: VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CS(O)(=O)=O.COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(=NC2=C1)N1CCN(CC1)C(=O)C1COC2=CC=CC=C2O1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats